Documentos
SAB1402059
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTA5(221357)
Descripción general
The glutathione S-transferases (GST; EC 2.5.1.18) catalyze the conjugation of reduced glutathiones and a variety of electrophiles, including many known carcinogens and mutagens. The cytosolic GSTs belong to a large superfamily, with members located on different chromosomes. For additional information on GSTs, see GSTA1 (MIM 138359).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GSTA5 (AAI48817.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEKPKLHYSNARGSMESIRWLLAAAGVELEEKFLESAEDLDKLRNDGSLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDMKERALIDMYTEGIVDLTEMILLLLICQPEERDAKTALVKEKIKNRYFPAFEKVLKSHRQDYLVGNKLSWADIHLVELFYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSQRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable