Documentos
SAB1402024
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R1C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IPP5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
PPP1R1C (NP_001074014.1, 1 a.a. ~ 109 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPNSPKKIQFAVPVFQSQIAPEAAEQIRKRRPTPASLVILNEHNPPEIDDKRGPNTQGELQNASPKQRKQSVYTPPTIKGVKHLKGQNESAFPEEEEGTNEREEQRDH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable