SAB1401959
Monoclonal Anti-MARCH3 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20096, MARCH-III, MGC48332, RNF173
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MARCH3(115123)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MTTSRCSHLPEVLPDCTSSAAPVVKTVEDCGSLVNGQPQYVMQVSAKDGQLLSTVVRTLATQSPFNDRPMCRICHEGSSQEDLLSPCECTGTLGTIHRSC
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)