Documentos clave
SAB1401949
Sigma-Aldrich
Anti-PHF21B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BHC80L, FLJ34161, PHF4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHF21B(112885)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
PHF21B (NP_612424.1, 1 a.a. ~ 531 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELQSRPEALAVELARHQNGDLKKQLHERQPRIAALSDKQALGTITAVPVTGPQVSSLQRLAGQGAAVLPQVRPKTLIPDSLPVAPGRDRPPKQPPTFQKATVVSVKNPSPALPTANNTVSHVPAPGSQPQALAEPAALASPLSSAGVAYAIISTSPSNAAAMAPSTAVSVVSDSIKVQPLLISADNKPPPRLLSSPHPATHHCPLHPSSLPLTPPSPSLSPSPLHGIFQVIIIQPQVQTQPESTAESRPPTEEPSQGAQATKKKKEDRPPTQENPEKIAFMVALGLVTTEHLEEIQSKRQERKRRSTANPAYSGLLETERKRLASNYLNNPLFLTARANEDPCWKNEITHDEHCAACKRGANLQPCGTCPGAYHLSCLEPPLKTAPKGVWVCPRCQQKALKKDEGVPWTGMLAIVHSYVTHKTVKEEEKQKLLQRGSELQNEHQQLEERDRRLASAVQKCLELKTSLLARQRGTQSSLDRLRALLRLIQGEQLLQVTMTTTSPAPLLAGPWTKPSVAATHPTVQHPQGHN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)