SAB1401926
Monoclonal Anti-MBD3L1 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MBD3L, MGC138263, MGC138269
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MBD3L1(85509)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAKSSQRKQRDCVNQCKSKPGLSTSIPLRMSSYTFKRPVTRITPHPGNEVRYHQWEESLEKPQQVCWQRRLQGLQAYSSAGELSSTLDLANTLQKLVPSYTGGSLLEDL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable