Documentos clave
SAB1401881
Sigma-Aldrich
Anti-GSG2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSG2(83903)
Inmunógeno
GSG2 (AAH47457.1, 1 a.a. ~ 798 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASLPGPGSRLFRTYGAADGRRQRRPGREAAQWFPPQDRRRFFNSSGSSDASIGDPSQSDDPDDPDDPDFPGSPVRRRRRCPGGRVPKDRPSLTVTPKRWKLRARPSLTVTPRRLGLRARPPQKCSTPCGPLRLPPFPSRDSGRLSPDLSVCGQPRDGDELGISASLFSSLASPCPGSPTPRDSVISIGTSACLVAASAVPSDLHLPEVSLDRASLPCSQEEATGGAKDTRMVHQTRASLRSVLFGLMNSGTPEDSEFRADGKNMRESCCKRKLVVGNGPEGPGLSSTGKRRATGQDSCQERGLQEAVRREHQEASVPKGRIVPRGTDRLERTRSSRESKHQEATETSLLHSHRFKKGQKLGKDSFPTQDLTPLQNACFWTKTRASFSFHKKKIVTDVSEVCSIYTTATSLSGSLLSECSNRPVMNRTSGAPSSWHSSSMYLLSPLNTLSISNKKASDAEKVYGECSQKGPVPFSHCLPTEKLQRCEKIGEGVFGEVFQTIADHTPVAIKIIAIEGPDLVNGSHQKTFEEILPEIIISKELSLLSGEVCNRTEGFIGLNSVHCVQGSYPPLLLKAWDHYNSTKGSANDRPDFFKDDQLFIVLEFEFGGIDLEQMRTKLSSLATAKSILHQLTASLAVAEASLRFEHRDLHWGNVLLKKTSLKKLHYTLNGKSSTIPSCGLQVSIIDYTLSRLERDGIVVFCDVSMDEDLFTGDGDYQFDIYRLMKKENNNRWGEYHPYSNVLWLHYLTDKMLKQMTFKTKCNTPAMKQIKRKIQEFHRTMLNFSSATDLLCQHSLFK
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)