Documentos clave
SAB1401834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C10orf81 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ23537, HEL185, bA211N11.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
C10orf81 (AAH36365, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEQSSPGFRQTHLQDLSEATQDVKEENHYLTPRSVLLELDNIIASSDSGESIETDGPDQVSGRIECHYEPMESYFFKETSHESVDSSKEEPQTLPETQDGDLHLQEQGSGIDWCLSPADVEAQTTNDQKGSASLTVVQLSILINNIPDESQVEKLNVFLSPPDVINYLALTEATGRICVSQWEGPRRLGCIFCHGDHLLAVNDLKPQSLEEVSLFLTRSIQKEKLKLTIGRIPNSETFHAASCMCPSKCQSAAPSQLDKPRLNRAPKRSPAIKKSQQKGARE
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)