SAB1401803
Monoclonal Anti-MOSPD3 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CDS3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MOSPD3(64598)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable