SAB1401541
Monoclonal Anti-CD3EAP antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ASE-1, CAST, MGC118851, PAF49
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD3EAP(10849)
Inmunógeno
Sequence
EEPQAGDAARFSCPPNFTAKPPASESPRFSLEALTGPDTELWLIQAPADFAPECFNGRHVPLSGSQIVKGKLAGKRHRYRVLSSCPQAGEATLLAPSTEAGGGLTCASA
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)