SAB1401244
Monoclonal Anti-MGAT5 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GNT-V, GNT-VA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGAT5(4249)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
LAEPGQSCKQVCQESQLICEPSFFQHLNKDKDMLKYKVTCQSSELAKDILVPSFDPKNKHCVFQGDLLLFSCAGAHPRHQRVCPCRDFIKGQVALCKD
Acciones bioquímicas o fisiológicas
1,6-branched N-glycans by N-acetyl-d-glucosamine transfer. MGAT5 plays a significant role in invasion and metastasis of various cancer, including glioma and hepatocellular carcinoma. It is also known to be associated with multiple sclerosis and liver fibrosis. Increased radiosensitivity of cancer cells is observed upon MGAT5 inhibition.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable