Key Documents
SAB1401046
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALM3 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PHKD, PHKD3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CALM3(808)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
CALM3 (NP_005175.2, 53 a.a. ~ 149 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
INEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable