SAB1400342
Monoclonal Anti-TCEAL1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SIIR, Anti-p21, Anti-pp21
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCEAL1(9338)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEG
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)