SAB1400266
Anti-ST13 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AAG2, Anti-FAM10A1, Anti-HIP, Anti-HOP, Anti-HSPABP, Anti-HSPABP1, Anti-MGC129952, Anti-P48, Anti-PRO0786, Anti-SNC6
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ST13(6767)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDPRKVNELRAFVKMCKQDPSVLHTEEMRFLREWVESMGGKVPPATQKAKSEENTKEEKPDSKKVEEDLKADEPSSEESDLEIDKEGVIEPDTDAPQEMGDENAEITEEMMDQANDKKVAAIEALNDGELQKAIDLFTDAIKLNPRLAILYAKRASVFVKLQKPNAAIRDCDRAIEINPDSAQPYKWRGKAHRLLGHWEEAAHDLALACKLDYDEDASAMLKEVQPRAQKIAEHRRKYERKREEREIKERIERVKKAREEHERAQREEEARRQSGAQYGSFPGGFPGGMPGNFPGGMPGMGGGMPGMAGMPGLNEILSDPEVLAAMQDPEVMVAFQDVAQNPANMSKYQSNPKVMNLISKLSAKFGGQA
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable