SAB1400143
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IL15, Anti-MGC9721
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL15(3600)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable