SAB1400070
Monoclonal Anti-DAZ1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DAZ, Anti-SPGY
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAZ1(1617)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SSSAAASQGWVLPEGKIVPNTVFVGGIDARMDETEIGSCFGRYGSVKEVKIITNRTGVSKGYGFVSFVNDVDVQKIVGSQIHFHGKKLKLGPAIRKQKLC
Características y beneficios
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable