SAB1400039
Anti-CAMK2G antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CAMK, Anti-CAMK-II, Anti-CAMKG, Anti-FLJ16043, Anti-MGC26678
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK2G(818)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MATTATCTRFTDDYQLFEELGKGAFSVVRRCVKKTPTQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIHQILESVNHIHQHDIVHRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQGEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQMLTINPAKRITADQALKHPWVCQRSTVASMMHRQETVECLRKFNARRKLKGAILTTMLVSRNFSVGRQSSAPASPAASAAGLAGQAAKSLLNKKSDGGVKKRKSSSSVHLMEPQTTVVHNATDGIKGSTESCNTTTEDEDLKVRKQEIIKITEQLIEAINNGDFEAYTKICDPGLTSFEPEALGNLVEGMDFHKFYFENLLSKNSKPIHTTILNPHVHVIGEDAACIAYIRLTQYIDGQGRPRTSQSEETRVWHRRDGKWLNVHYHCSGAPAAPLQ
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)