SAB1400032
Anti-BYSL antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BYSTIN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BYSL(705)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTAAGHHAEVVVDPEDERAIEMFMNKNPPARRTLADIIMEKLTEKQTEVETVMSEVSGFPMPQLDPRVLEVYRGVREVLSKYRSGKLPKAFKIIPALSNWDQILYVTEPEAWTAAAMYQATRIFASNLKERMAQRFYNLVLLPRVRDDVAEYKRLNFHLYMALKKALFKPGAWFKGILIPLCESGTCTLREAIIVGSIITKCSIPVLHSSAAMLKIAEMEYSGANSIFLRLLLDKKYALPYRVLDALVFHFLGFRTEKRELPVLWHQCLLTLVQRYKADLATDQKEALLELLRLQPHPQLSPEIRRELQSAVPRDVEDVPITVE
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable