SAB1305559
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
893CT29.1.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
42644 Da
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CKB(1152)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)