Documentos clave
SAB1305083
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CYP2C9 (N-TERMINAL) antibody produced in mouse
crude ascites, buffered aqueous solution
Sinónimos:
(R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, CYP2C10, CYP2C9, Cytochrome P450 2C9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
crude ascites
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55628 Da
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:100-~1:1600
isotipo
IgM
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP2C9(1559)
Forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)