Documentos clave
SAB1300975
Sigma-Aldrich
Anti-ULK3 (center) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Serine/threonine-protein kinase ULK3, Anti-Unc-51-like kinase 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ULK3(25989)
Descripción general
ULK3 is a member of the ULK kinase family, one of three human homologs of the yeast autophagy-specific kinase.
Inmunógeno
ULK3 (NP_001092906, 92-126)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human ULK3.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable