SAB1300722
Anti-Phospho-PIK3CD-Y524 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit δ isoform, Anti-PI3-kinase p110 subunit δ, Anti-PI3K, Anti-Phosphatidylinositol-4, Anti-PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr524)
Información sobre el gen
human ... PIK3CD(5293)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y524 of human PIK3CD.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1