Documentos clave
SAB1300350
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Gpr81-C7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FKSG80, Anti-G-protein coupled receptor 104, Anti-G-protein coupled receptor 81, Anti-GPR104, Anti-GPR81
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hcar1(243270)
Descripción general
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins. Northern analyses revealed GPR81 expression in the pituitary.
Inmunógeno
GPR81 (NP_780729, 7-36)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the region of mouse GPR81-C7.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)