SAB1300135
Monoclonal Anti-PRDM10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PFM7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
48AT1224.90.46, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDM10(56980)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal part of human PRDM10.
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)