Documentos clave
SAB1105945
Sigma-Aldrich
Anti-GNPNAT1 (15-17) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-GNPNAT, Anti-Glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1, Anti-Gpnat1
Seleccione un Tamaño
200 μL
285,00 €
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
285,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt ~21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNPNAT1(64841)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 15-17 of human GNPNAT1
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yong Lin et al.
Autophagy, 16(3), 548-561 (2019-06-18)
Glucosamine (GlcN), a dietary supplement widely utilized to promote joint health and effective in the treatment of osteoarthritis, is an effective macroautophagy/autophagy activator in vitro and in vivo. Previous studies have shown that autophagy is required for hepatitis B virus