Key Documents
SAB1105793
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN8 (196-210) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Claudin 8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt ~26 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLDN8(9073)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 196-210 of human CLDN8
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable