Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaH14CO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
buffered aqueous solution
extent of labeling
2-10 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[14C](=O)O[Na]
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution, pH 9.5
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?