S9125
Borohidruro de sodio
~98%
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~98%
contiene
~0.5% magnesium carbonate as anticaking agent
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges