S9067
Monoclonal Anti-Syntaxin 6 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~29 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using S1 fraction of rat brain.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STX6(10228)
mouse ... Stx6(58244)
rat ... Stx6(60562)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad