S9005
Spleen acetone powder, bovine
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
origen biológico
bovine
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
An immunosuppressive factor was isolated from spleen acetone powder. It was able to inhibit the formation of lymphoblasts.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Purification of immunosuppressive factors extracted from bovine spleen (lymphoid chalone).
Lenfant, M.
Cell and Tissue Kinetics, 11, Cell Tissue Kinet-Cell Tissue Kinet (1978)