Merck
S8649
Sigma-Aldrich
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H39N9O10
Número de CAS:
Peso molecular:
601.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
P Wisniowski et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 125(1), 38-45 (1995-01-01)
Pneumocystis carinii pneumonia is a major opportunistic infection in patients with the acquired immune deficiency syndrome. P. carinii attachment to alveolar epithelial cells is considered necessary for growth and replication of the organism. Recent studies have focused on the role