S8432
Sulfo NONOate disodium salt
Sinónimos:
Hydroxydiazenesulfonic acid 1-oxide disodium salt
About This Item
formulario
powder
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]\N=[N+](/[O-])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2N2O5S.2Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;;/h3H,(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Clave InChI
LYIIGAIVRHASTQ-SEPHDYHBSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.