Merck
S8014
Anti-Sheep Red Blood Cell Stroma antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
Immunogen
sheep red blood cell stroma
Biochem/physiol Actions
At working dilution 1 mL of antiserum is sufficient to sensitize 1 × 109 sheep red blood cells.
Physical form
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Preparation Note
Reconstitute with 2 ml deionized water. Working dilution: 1:100.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)