Merck
S7393
Sigma-Aldrich
Behenyl stearate
≥99%
Sinónimos:
Stearic acid behenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H80O2
Número de CAS:
Peso molecular:
593.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99%
formulario
powder
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-42-40(41)38-36-34-32-30-28-26-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Clave InChI
SRKUMCYSWLWLLS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 51(11), 1269-1287 (2016-10-25)
Wax esters (WE) are one of the predominant lipid types in human meibomian gland secretions (meibum) and account for 40-50 % of total meibum lipids. Recently, we managed to quantify 51 isomeric groups of intact WE in normal human meibum samples