Saltar a
S7271
Sample diffusion discs for LC columns
column I.D. 2.5 cm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
29,50 €
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
29,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Un disco de polipropileno 20 μm sellado a un anillo acrílico. Instalado en la parte superior del relleno de la columna, protege el relleno de discontinuidades.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F9017Z180181
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
column I.D.
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)