Merck
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
299.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
Clave InChI
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
Otras notas
Inactive isomer of sphingosine
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup