Documentos clave
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
envase
pkg of 10 g
superficie
380 m2/g
Matriz
fully porous particle
tamaño de partícula
40 μm
tamaño de poro
100 Å average diameter
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)