S6758
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-Serum, sheep
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
fractionated antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
sheep
envase
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnicas
immunoelectrophoresis: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable