Merck
S6686
Anti-Sodium Channel, Brain Type III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-BIII, Anti-SCN3A, Anti-SP32III
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (f), WB
Citations:
1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, western blot: 1:200 using newborn rat brain membranes
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Scn3a(497770)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 511-524 of the α subunit of rat type III voltage-gated sodium channel (VGSC, SP32III) with additional N-terminal lysine and tyrosine. The epitope corresponds to the sequence in the intracellular loop between the I and II domains of type III VGSC α subunit.
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)