Merck
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
Sinónimos:
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Beilstein:
1616740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
~95%
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clave InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy