S6377
Sulfisoxazole
≥99.0%
Sinónimos:
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, Sulfafurazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
solubilidad
acetone: complete 50 mg/ml
10% HCl: complete 33 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohol: slightly soluble
chloroform: insoluble
emisor
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Clave InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ednra(24326)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?