S5947
Anti-Sirt7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SIR2L7, Anti-Sir2-related protein type 7, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
mouse (predicted), human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIRT7(51547)
mouse ... Sirt7(209011)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable