Saltar a
S5386
DL-Serine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,10 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
108,00 €
91,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-130-6
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
MDL number:
35,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S43758.41235S4250
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)