S5001
Butyl stearate
~99%
Sinónimos:
Stearic acid butyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~99%
densidad
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Clave InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter