Merck
S4687
Anti-SAP-102 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Dlg3(58948)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)