Merck
S4570
Sulochrin
≥98% (HPLC), solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
332.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(O)cc(OC)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C17H16O7/c1-8-4-11(19)15(12(20)5-8)16(21)14-10(17(22)24-3)6-9(18)7-13(14)23-2/h4-7,18-20H,1-3H3
InChI key
YJRLSCDUYLRBIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulochrin was used as standard in LC/ESI for quantification of analytes from moldy food samples.
Biochem/physiol Actions
Antibiotic from Aspergillus and Penicillium sp. Fungal metabolite; VEGF inhibitor and anti-angiogenic that inhibits the VEGF-induced tube formation of human umbilical vein endothelial cells.
Sulochrin, a metabolite of Aspergillus terreus and Penicillium sp., has weak anti-bacterial and anti-fungal properties. It inhibits the degranulation of eosinophils induced by the platelet activating factor.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)