S3821
Anti-phospho-Synaptotagmin (Ser309) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
uso
sufficient for 10 blots
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
dot blot: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain lysate
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SYT1(6857)
mouse ... Syt1(20979)
rat ... Syt1(25716)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)