Merck
S3171
Sodium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaClO3
Número CAS:
Peso molecular:
106.44
EC Number:
231-887-4
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
assay
≥99.0%
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.005% Insoluble matter
mp
248-261 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.015%, chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
sulfation biosynthesis inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chlorate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)