S3000
Dimethyl sebacate
≥95%
Sinónimos:
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)