S2886
[pGlu5]-Substance P Fragment 5-11
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
pGlu-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Ensayo
≥95% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCC(=O)N3)C(N)=O
InChI
1S/C41H57N9O9S/c1-24(2)20-30(40(58)47-27(36(43)54)18-19-60-3)46-35(53)23-44-37(55)31(21-25-10-6-4-7-11-25)49-41(59)32(22-26-12-8-5-9-13-26)50-39(57)29(14-16-33(42)51)48-38(56)28-15-17-34(52)45-28/h4-13,24,27-32H,14-23H2,1-3H3,(H2,42,51)(H2,43,54)(H,44,55)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,50,57)
Clave InChI
XDUVKSVLDVUFCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?