Merck
S2382
Sera from sheep
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
sheep
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sheep serum is useful for the propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)